主要文件
Z247510
Coors porcelain pestle
for Z247472
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.35
物料
porcelain
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Coorstek 66317
杵长度
157 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
应用
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
法律信息
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)