主要文件
Z291706
Supelco
带瓶盖和隔垫的 12×32mm 标准自动进样器样品瓶,具有 8-425 螺纹
volume 2 mL, pre-assembled convenience pack, clear glass vial, PTFE/silicone septa
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
PTFE/silicone septa
clear glass vial
polypropylene cap
特点
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
体积
2 mL
配件
thread for 8-425
一般描述
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)