主要文件
27091-U
Supelco
螺旋盖,带聚四氟乙烯衬里的实心顶部,100个装
solid green melamine resin cap, F217/PTFE liner, for use with 2 mL vial (standard opening with 8-425 thread)
别名:
Solid Top PTFE Screw Cap
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
F217/PTFE liner
solid green melamine resin cap
特點
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
包裝
pkg of 100 ea
參數
49 °C temp. limit
接頭
thread for 8-425
相容性
for use with 2 mL vial (standard opening with 8-425 thread)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带有 F-217 PTFE 内衬的绿色热固性塑料盖因提供最广泛的化学相容性和最耐高温的塑料密封件而闻名。绿色易于识别 PTFE 内衬系统。F-217 泡沫衬底聚四氟乙烯衬里抵御几乎所有化学品在室温下的攻击,并提供气味和低透湿率密封冲击弹性。F-217 在两层 LDPE(低密度聚乙烯)固体之间有一个低密度泡沫芯。这些 F-217/PTFE 内衬盖的一些用途包括分析实验室样品、高纯度化学品、强酸溶剂、环境样品、药品和诊断试剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)