主要文件
Z291676
Supelco
用于 12×32mm 标准螺纹自动进样器样品瓶的隔垫
red PTFE/white silicone, diam. 8 mm, thickness 0.065 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
red PTFE/white silicone
包装
pkg of 100 ea
直径
8 mm
厚度
0.065 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)