主要文件
Z273562
Apiezon ® 润滑脂
H
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
15121900
NACRES:
NB.35
蒸汽压
2 × 10-9 mmHg ( 20 °C)
描述
usage: high temp
制造商/商品名称
Apiezon
参数
-10-+240 °C temperature
重量
25 g
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于高真空应用中的低蒸气压密封和润滑。
应用
Apiezon® H润滑脂适合电子设备、太空业使用,还可用于实验室器皿,比如要求高黏性散热介质的短程蒸馏系统。可润滑玻璃瓶便于玻璃塞密封。
特点和优势
  • 使用温度范围较宽;不融化,而是随着温度的升高变得更硬
  • 具有优良的热传导性能
  • 将热从操作处转到别处,降低过热和损坏热敏感元件的危险
  • 显现出良好的黏滞性
  • 具有强大的吸气或吸附能力,可吸收玻璃和金属表面的有害润滑脂和化学杂质
  • 易溶于烃类溶剂,方便清洁除垢
法律信息
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Surface ocean carbon dioxide during the Atlantic Meridional Transect (1995-2013); evidence of ocean acidification
Kitidis V, et al.
Progress in biomaterials, 65-75, 158-158 (2017)