蒸汽压
5 × 10-9 mmHg ( 20 °C)
描述
usage: high temp
制造商/商品名称
Apiezon
参数
+10-+120 °C temperature
重量
25 g
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于高真空应用中的低蒸气压密封和润滑。
法律信息
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Asp. Tox. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
419.0 °F - closed cup
闪点(°C)
215 °C - closed cup