主要文件
Z123072
Krytox® 240AC 润滑剂
pkg of 2 oz
别名:
Krytox润滑剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
15121900
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 2 oz
制造商/商品名称
Du Pont
一般描述
Krytox®240AC润滑剂是氟化油脂,一种多用途润滑剂。
应用
Krytox® 240AC润滑剂适合润滑磨砂玻璃接头和加工空气系统的阀门。
法律信息
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Applications of FTIR in the identification of foreign materials for biopharmaceutical clinical manufacturing
Li G, et al.
Vibrational Spectroscopy, 50(1), 152-159 (2009)
Lipophilic chloro-oxo-bis (hydroxamato) vanadium (V) complexes: synthesis methods and structure
Dzyuba V I, et al.
Polyhedron, 180, 114421-114421 (2020)