製造商/商標名
Du Pont
重量
2 oz (tube)
一般說明
Krytox®低蒸气压(LVP)润滑脂是非反应性热稳定润滑剂。
与 Krytox 240 AC 相似,但用作高真空润滑脂。2 盎司管。R:36/37/38 S:26-36
應用
Krytox® LVP润滑脂可用于在Strecker合成时密封隔垫孔。也可润滑不锈钢注射器芯杆的O型圈,用于连续流设备的反应器螺旋管(reactor coil)安装。
特點和優勢
- 低压工作(20 °C (68 °F)下蒸气压低至-1.0 x 10-13 torr)
- 适合极端高温或低温情况(温度范围-15至300 °C(5-572 °F))
- 可接触有害化学物质或气体
- 性能超越烃基、硅基和氯氟烃基润滑脂
聯結
有关更多信息,请参见 Krytox LVP 数据表
法律資訊
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3