主要文件
Z111538
用于模拟 Wig-L-Bug® 研磨器/混合器的聚苯乙烯样品瓶
L 2 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151817
存货情况
not available in EU
长度
2 in.
容量
1.0 mL
直径
1/2 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带 PE 滑动盖。用于与矿物油研磨成糊剂。与 Plexiglas® 球形研杵(另外订购)配合使用。
法律信息
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)