About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10
CAS号:
分子量:
130.19
Beilstein:
1901458
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
liquid
包含
~0.2% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
官能团
phenyl
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h2-9H,1H2/b7-3+
InChI key
XZKRXPZXQLARHH-XVNBXDOJSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
131.0 °F
闪点(°C)
55 °C