主要文件
Z111554
Sigma-Aldrich
钢样品瓶和球形研杵,用于模拟 Wig-L-Bug® 研磨器/混合器
stainless steel, diam. × L 1/2 in. × 1.0 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
SB.32
材料
stainless steel
存貨情形
not available in EU
技術
IR spectroscopy: suitable
直徑×長度
1/2 in. × 1.0 in.
一般說明
用于研磨和混合硬质材料。包括 1/4 英寸直径的球形研杵。
法律資訊
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)