物料
carbon steel
质量水平
参数
2015-2400 psi max. pressure
外径 × 内径 × 长度
9.198 in. × 8.75 in. × 55 in.
容量
49 L
壁厚度
0.224 in.
重量
61200 g
配件
3/4 in. NPT
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service