主要文件
Z175552
Sigma-Aldrich
Lecture-bottle valve
CGA Inlet for 180M/110F, brass
别名:
Lecture Bottle Control Valve
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
材料
brass
品質等級
接頭
CGA Inlet for 180M/110F
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Diffusion resistant, diaphragm seal, packless on/off valve. 3/8 in. NPTM valve thread. CGA 180M inlet/110F outlet connection.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)