物料
stainless steel
质量水平
参数
1800 psi max. pressure
外径 × 内径 × 长度
2 in. × 1.86 in. × 11.625 in.
容量
450 mL
壁厚度
0.07 in.
重量
777 g
配件
1/4 in. NPT
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service