主要文件
Y906921
Sigma-Aldrich
钢瓶
stainless steel, 1/4 in. NPT, capacity 75 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12142200
NACRES:
NA.12
材料
stainless steel
品質等級
參數
1800 psi max. pressure
外徑 × 內徑 × 長度
1.5 in. × 1.275 in. × 5.25 in.
容量
75 mL
壁厚
0.1125 in.
重量
393 g
接頭
1/4 in. NPT
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)