Merck
W490355
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methyl-2-oxopentanoate
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H14O3
CAS号:
分子量:
158.19
FEMA编号:
4903
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
NACRES:
NA.21
等级
Halal
Kosher
管理合规性
FDA 21 CFR 117
方案
≥95%
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
herbaceous; woody; walnut
SMILES字符串
O(CC)C(=O)C(=O)C(CC)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-6(3)7(9)8(10)11-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
HCDYSXWWIWPQEN-UHFFFAOYSA-N
免责声明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
170.8 °F
闪点(°C)
77.11 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)