Merck
W200303
Sigma-Aldrich
乙醛
FG
别名:
乙醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CHO
CAS号:
分子量:
44.05
FEMA號碼:
2003
Beilstein:
505984
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
5.001
NACRES:
NA.21
感官的:
ethereal
等級:
FG
Halal
Kosher
生物源:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
食物過敏原:
no known allergens
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
蒸汽密度
1.52 (vs air)
蒸汽壓力
14.63 psi ( 20 °C)
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
365 °F
expl. lim.
60 %
雜質
≤0.07% paraldehyde (GC)
≤0.25% acetic acid
折射率
n20/D 1.332 (lit.)
pH值
5 (20 °C)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
ethereal
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI 密鑰
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
W200303 在北美不销售,请参阅产品编号 W200360。
應用
  • 长期口服乙醇的大鼠显示附睾和精囊的组织病理学变化以及管腔代谢物组成的变化。:该研究揭示了长期饮酒对大鼠生殖器官的影响,注意到代谢物组成的显著变化,包括乙醛(Taoto etal ., 2024)。DOI: 10.3390/biomedicines12051010
  • ALDH2缺乏通过成纤维细胞线粒体功能障碍和衰老加重肺纤维化该研究探讨了ALDH2缺乏如何加剧肺纤维化,乙醛在线粒体功能障碍和成纤维细胞衰老中发挥作用(Wei et al., 2024)。DOI: 10.1016 / j.ajpath.2024.04.008
  • 基于发色团和H2O2共轭金纳米结构等离子体谱图的乙醛鉴定:经济型比色试纸条(CATS)快速低成本分析致癌物的新平台。:本文提出了一种使用金纳米结构检测乙醛的新方法,强调了其快速和经济的致癌物分析潜力(Farshchi et al., 2024)。DOI: 10.1039/d4ra02814g
免責聲明
物质W200303没有REACH注册,因为其唯一支持的用途是根据REACH法规(EC)第1907/2006号第2条在人或兽用医药产品或食品或饲料中的使用。
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-38.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-38.89 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3