Merck
W415655
Sigma-Aldrich
Menthyl valerate
natural (US), ≥98%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H28O2
CAS号:
分子量:
240.38
FEMA编号:
4156
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
Flavis编号:
09.154
等级
FG
Halal
Kosher
natural (US)
质量水平
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
方案
≥98%
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
fruity; minty; sweet
SMILES字符串
Fc1c(c(c(c(c1F)F)C(=O)Nc2cc3c(cc2)C4(OC3O)c5c(cc(cc5)O)Oc6c4ccc(c6)O)F)F
InChI
1S/C27H14F5NO6/c28-20-19(21(29)23(31)24(32)22(20)30)25(36)33-10-1-4-14-13(7-10)26(37)39-27(14)15-5-2-11(34)8-17(15)38-18-9-12(35)3-6-16(18)27/h1-9,26,34-35,37H,(H,33,36)
InChI key
AJIMMVOZOJXJKD-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)