Merck
W461216
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-2-hexenal
mixture of isomers, natural (US), ≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H14O
CAS号:
分子量:
126.20
FEMA编号:
4612
UNSPSC代码:
12164502
NACRES:
NA.21
生物来源
botanical
质量水平
等级
Halal
Kosher
natural (US)
管理合规性
FDA 21 CFR 117
方案
≥95%
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
green; spicy; woody; minty
SMILES字符串
O=C\C(=C\CCC)\CC
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b8-6+
InChI key
PYLMCYQHBRSDND-SOFGYWHQSA-N
免责声明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
309.9 °F
闪点(°C)
154.4 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)