Merck
W257525
Sigma-Aldrich
辛酸己酯
natural (US), ≥97%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)6CO2(CH2)5CH3
CAS号:
分子量:
228.37
FEMA號碼:
2575
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
09.113
NACRES:
NA.21
生物源
botanical
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
307 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
apple; berry; green; waxy; fruity
SMILES 字串
CCCCCCCC(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-9-10-12-14(15)16-13-11-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI 密鑰
PBGWNXWNCSSXCO-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup