Merck
W481015
Sigma-Aldrich
高香兰酸乙酯
≥95%
别名:
4-羟基-3-甲氧基苯基乙酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H3(OCH3)CH2CO2C2H5
CAS号:
分子量:
210.23
FEMA编号:
4810
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
Halal
管理合规性
FDA 21 CFR 117
方案
≥95%
沸点
180-185 °C/14 mmHg (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
musty; spicy
SMILES字符串
CCOC(=O)Cc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-15-11(13)7-8-4-5-9(12)10(6-8)14-2/h4-6,12H,3,7H2,1-2H3
InChI key
AWPMWZHWVKXADV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
免责声明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.