Merck
W389755
Sigma-Aldrich
2-丙硫醇
natural (US), ≥98%, FG
别名:
异丙硫醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHSH
CAS号:
分子量:
76.16
FEMA编号:
3897
Beilstein:
605260
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
Flavis编号:
12.197
NACRES:
NA.21
生物来源
botanical
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
natural (US)
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸汽密度
2.6 (vs air)
蒸汽压
455 mmHg ( 37.8 °C)
方案
≥98%
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
沸点
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
earthy; sulfurous
SMILES字符串
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-23.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-31 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)