Merck
59590
Sigma-Aldrich
2-丙硫醇
≥97.0% (GC)
别名:
异丙硫醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHSH
CAS号:
分子量:
76.16
Beilstein:
605260
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
2.6 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
455 mmHg ( 37.8 °C)
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426
bp
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thiol
SMILES 字串
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2-Propanethiol can react with 6-nitroquinoline in the presence of excess sodium hydride to form 5-isopropylthio-6-nitroquinoline as the major product.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-23.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-31 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
?Direct thioalkylation of nitroquinolines with alkanethiolate anions via nucleophilic displacement of a ring hydrogen atom?
Kawakami T and Suzuki H
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, (21), 3640-3644 (2000)