Merck
W389706
Sigma-Aldrich
2-丙硫醇
≥95%
别名:
异丙基硫醇, 异丙硫醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHSH
CAS号:
分子量:
76.16
FEMA编号:
3897
Beilstein:
605260
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
12.197
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
蒸汽密度
2.6 (vs air)
蒸汽压
455 mmHg ( 37.8 °C)
方案
≥95%
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
沸点
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
meaty; onion; sulfurous
SMILES字符串
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
2-丙硫醇是一种挥发性的硫化合物,据报道其会在辐照的牛肉中产生。
免责声明
仅供R&D或非EU食品使用不用于零售。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-23.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-31 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Irradiation flavor and the volatile components of beef.
Wick EL, et al.
Advances in Chemistry Series, 12?25, 12?25-12?25 (1967)