Merck
W363200
Sigma-Aldrich
2-甲基丁酸苯乙酯
≥95%, FG
别名:
Benzyl carbinyl ethyl methyl acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH2C6H5
CAS号:
分子量:
206.28
FEMA编号:
3632
EC 号:
欧洲委员会编号:
10883
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.538
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
方案
≥95%
折射率
n20/D 1.486 (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
green; floral; waxy; fruity; sweet
SMILES字符串
CCC(C)C(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-3-11(2)13(14)15-10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11H,3,9-10H2,1-2H3
InChI key
KVKKTLBBYFABAZ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)