agency
suitable for SM 5210
品質等級
蒸汽密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 146 °C)
描述
Nominally 95-98% H2SO4
化驗
99.999%
形狀
viscous liquid
顏色
clear
pH值
1.2 (5 g/L)
bp
~290 °C (lit.)
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
- 醋酸和棕榈酸酯化反应的催化剂。
- 硫酸在通过高锝酸盐和硫化氢反应合成二硫化锝的过程中被用作溶剂。
- 硫酸在化学工业中被用作脱水剂、催化剂和活性反应物。
- 制备硅硫酸复合材料,这种材料用作有机合成的催化剂。
分析報告
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.