Merck
W355704
Sigma-Aldrich
(S)- (−) -紫苏醛
≥92%
别名:
(-)-紫苏醛, (S)-1,8-对孟二烯-7-醛, (S)-4-异丙烯基环己-1-烯-1-醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O
CAS号:
分子量:
150.22
FEMA號碼:
3557
Beilstein:
2326448
歐洲委員會號碼:
4154
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
5.117
NACRES:
NA.21
感官的:
green; herbaceous
等級:
Halal
Kosher
生物源:
synthetic
食物過敏原:
no known allergens
生物源
synthetic
品質等級
等級
Halal
Kosher
法律遵循
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥92%
光學活性
[α]20/D −120°, c = 10 in ethanol
折射率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
104-105 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; herbaceous
SMILES 字串
CC(=C)[C@H]1CCC(C=O)=CC1
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
RUMOYJJNUMEFDD-SNVBAGLBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
( S )-(-)-紫苏醛是一种主要存在于本草中的单萜醛 紫苏 它是橙汁 和柑桔皮油的主要挥发性风味化合物。
免責聲明
仅供R&D或非EU食品使用不用于零售。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Terpenes in the gas phase: The structural conformation of S-(?)-perillaldehyde investigated by microwave spectroscopy and quantum chemical calculations
Moreno JRA, et al.
Chemical Physics Letters, 473(1), 17-20 (2009)
Conformational Flexibility in Terpenes: Vibrational Circular Dichroism (VCD), Infrared and Raman Study of S-(?)-Perillaldehyde
Partal UF, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 112(34), 7887-7893 (2008)
Volatile flavour components of orange juice obtained from the cv. Kozan of Turkey
Selli S, et al.
J. Food Compos. Anal., 17(6), 789-796 (2004)
实验方案
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene