Merck
W335900
Sigma-Aldrich
2-甲基丁酸2-甲基丁酯
natural, ≥98%, FG
别名:
DL-2-甲基丁酸2-甲基丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH(CH3)C2H5
CAS号:
分子量:
172.26
FEMA编号:
3359
EC 号:
欧洲委员会编号:
10773
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.516
NACRES:
NA.21
等级
FG
Kosher
natural
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
方案
≥98%
折射率
n20/D 1.411-1.417 (lit.)
沸点
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
apple; green; waxy; fruity; sweet
SMILES字符串
CCC(C)COC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-8(3)7-12-10(11)9(4)6-2/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI key
PVYFCGRBIREQLL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
闪点(°F)
152.6 °F
闪点(°C)
67 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)