生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
化驗
≥95%
折射率
n20/D 1.411-1.417 (lit.)
bp
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
apple; green; waxy; fruity; sweet
SMILES 字串
CCC(C)COC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-8(3)7-12-10(11)9(4)6-2/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI 密鑰
PVYFCGRBIREQLL-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
152.6 °F
閃點(°C)
67 °C