Merck
W296236
Sigma-Aldrich
(-)-异苏木醇
≥98%
别名:
(1R,2S,5R)-2-异丙烯基-5-甲基环己醇, (1R,3R,4S)-对薄荷-8-烯-3-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
CAS号:
分子量:
154.25
FEMA编号:
2962
Beilstein:
1906573
EC 号:
欧洲委员会编号:
2033
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
2.067
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
Halal
方案
≥98%
旋光性
[α]20/D −21°, neat
折射率
n20/D 1.471 (lit.)
沸点
212 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
minty; cooling
SMILES字符串
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI key
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
(-)-Isopulegol 是一种单萜醇,广泛用于香精香料行业。也是合成工业上重要的化学物质(-)-薄荷醇的关键中间体。
免责声明
仅供R&D或非EU食品使用不用于零售。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
172.4 °F - closed cup
闪点(°C)
78 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Cyclization of (+)-citronellal to (?)-isopulegol catalyzed by H 3 PW 12 O 40/SiO 2.
da Silva KA, et al.
Catalysis Communications, 5(8), 425-429 (2004)
David Olagnier et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(22), 6075-6078 (2007-10-02)
Pure natural monoterpenes were evaluated in vitro for their antiplasmodial activities against Plasmodium falciparum. Chemically modified terpenes were also tested to see whether the introduction of an alkyne, a cyclopropane, a diene, or a cyclopentenone moiety had an influence on