化驗
≥95.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤1.0% water
折射率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
CC1=CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
它可作为参考标准,用于固相萃取(SPE)和 GC-MS 法分析酒中痕量挥发性化合物 α-萜品醇,以及通过 SPME 和 GC-MS 法分析芳香植物中的精油和相关化合物 。
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup
其他客户在看
实验方案
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene