Merck
218235
Sigma-Aldrich
(−)-薄荷酮
90%
别名:
(1R,4S)-对-薄荷烷-3-酮, (2S,5R)-2-异丙基-5-甲基环己酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
CAS号:
分子量:
154.25
Beilstein:
2041368
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.5 mmHg ( 20 °C)
品質等級
化驗
90%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −20°, neat
雜質
5% isomenthone
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
207-210 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI 密鑰
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
(-)-薄荷酮是一种单萜化合物,存在于成熟薄荷(Mentha piperita L.)叶提取的精油中。
(-)-薄荷酮经过加氢可生成 (-)-薄荷醇和 (+)-新薄荷醇的混合物。
應用
(-)-薄荷酮可用于合成手性新戊基衍生物、光学纯的 α-二茂铁基烷基胺和光学活性的聚烷基环己酮。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
165.2 °F
閃點(°C)
74 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Metabolism of Monoterpenes Demonstration of (+)-Neomenthyl-?-d-Glucoside as a Major Metabolite of (-)-Menthone in Peppermint (Mentha Piperita).
Croteau R and Martinkus C.
Plant Physiology, 64(2), 169-175 (1979)
Chiral perrocenylalkylamines from (-)-menthone.
Siglmuller F, et al.
Tetrahedron, 42(21), 5931-5940 (1986)
Cerium (III) chloride promoted addition of organometallic reagents to (-)-menthone-preparation of chiral neomenthyl derivatives.
Panev S and Dimitrov V.
Tetrahedron Asymmetry, 11(7), 1517-1526 (2000)
Terpenoids. XLIX. 1 Preparation of Optically Active Polyalkylcyclohexanones from (+)-Pulegone,(-)-Menthone and (-)-Carvone2.
Djerassi C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 83(21), 4433-4439 (1961)
Synthesis of liquid menthol by hydrogenation of dementholized peppermint oil over Ni catalysts
Manuale DL, et al.
Quimica nova, 33, 1231-1234 (2010)