化驗
98%
bp
163-165 °C/10 mmHg (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3