Merck
T62006
Sigma-Aldrich
三氟乙醛缩半乙醇
90%
别名:
1-乙氧基-2,2,2-三氟乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3CH(OH)OCH2CH3
CAS号:
分子量:
144.09
Beilstein:
906797
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
雜質
≤12% water
折射率
n20/D 1.342 (lit.)
bp
104-105 °C/745 mmHg (lit.)
密度
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[O-]c1ccccc1
InChI
1S/C4H7F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3
InChI 密鑰
KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
气态不稳定三氟乙醛的替代品,用于制备抗真菌剂、抗肿瘤剂和化学治疗剂 α-三氟甲醇。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
102.2 °F - closed cup
閃點(°C)
39 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
Tetrahedron Asymmetry, 2, 235-235 (1991)
Tetrahedron Letters, 32, 3823-3823 (1991)
Tetrahedron Letters, 33, 1351-1351 (1992)