About This Item
经验公式(希尔记法):
C2HF3O · H2O
CAS号:
分子量:
116.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
等級
technical
形狀
liquid
濃度
~75% in H2O
折射率
n20/D 1.340
bp
104-106 °C (lit.)
密度
1.44 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES 字串
O.FC(F)(F)C=O
InChI
1S/C2HF3O.H2O/c3-2(4,5)1-6;/h1H;1H2
InChI 密鑰
INDFRFZGABIRRW-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-9.4 °F
閃點(°C)
-23.0 °C