蒸汽密度
3.8 (vs air)
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4745 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)C1CCC=CC1
InChI
1S/C7H10O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2,6-7H,3-5H2
InChI 密鑰
DCFDVJPDXYGCOK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
134.6 °F - closed cup
閃點(°C)
57 °C - closed cup