Merck
109371
Sigma-Aldrich
双环[2.2.1]庚-5-烯-2-甲醛
95%
别名:
5-降冰片烯-2-甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10O
CAS号:
分子量:
122.16
Beilstein:
1363813
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
折射率
n20/D 1.490 (lit.)
沸点
67-70 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
O=CC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C8H10O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,5-8H,3-4H2/t6-,7+,8?/m1/s1
InChI key
AJIBZRIAUXVGQJ-KVARREAHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
5-降冰片烯-2-甲醛已被用于降冰片烯衍生均聚物的过渡金属催化合成,该均聚物具有受t-Boc保护的奎尼萨林侧基,用于图案化的荧光图像
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
123.8 °F - closed cup
闪点(°C)
51 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The first synthesis of a transition metal-catalyzed homopolymer having pendentt-boc-protected quinizarin for patterned fluorescence images.
Yoo J, et al.
Macromolecular Research, 11(1), 69-72 (2003)
Cheng Zhang et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 21(8), 1047-1060 (2016-11-01)
A new ligand BTCP and its iridium(III) complex [Ir(ppy)