About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H56N4O16
分子量:
740.79
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
>90%
表单
solid or viscous liquid
反应适用性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
聚合物结构设计
shape: linear
functionality: heterobifunctional
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])ON1C(CCC1=O)=O
InChI key
JSNJRDFOCXNHTB-UHFFFAOYSA-N
特点和优势
叠氮基-dPEG®8-NHS酯在单个分子量dPEG®间隔基(47.2Å)的一端包含叠氮化物官能团,在间隔基的另一端包含NHS酯基。dPEG®间隔基具有亲水性和非免疫原性,提高了靶标分子的水溶性,同时降低免疫原性和增加靶标的流体动力学体积。N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)酯在水溶液或有机溶剂中容易与胺类反应。叠氮化物基团在众所周知的点击化学反应中与炔烃反应。点击化学反应通过铜(I)或钌催化或与某些类型的炔烃伙伴的应变催化反应进行。
法律信息
受美国专利#7,888,536 B2保护的产品
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3