化学生物学工具
我们为您提供了创新所需的工具,让您仅需专注于连通化学与生物学之间的桥梁。依托我们卓越的解决方案和行业领先地位,助您实现工作突破,为科学界不断开拓新疆域。
推荐产品:
相关产品资源
- Heterocycle and Cyclic Peptide Formation with N-(isocyamino)triphenylphosphorane (Pinc)
Isocyanides are widely used reagents in organic synthesis, with applications ranging from materials science to drug discovery.
- Protected Carbohydrate Building Blocks for More Efficient Syntheses
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.
- Triazolylphenylglyoxal Reagents: Bioconjugation
Chemical ligation modifies biological macromolecules for biotech and medicine, expanding functional material development.
- Fluorescent Retinoid Probes
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.
- /HK/zh/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/lead-discovery/trifunctional-probe-building-blocks
- Fragment-Based DNA-Encoded Library
Dynamic Library technology in drug discovery delivers reliable results with high chemical diversity, suitable for various targets.
DNA编码文库(DEL)
DNA编码片段文库
我们的合作伙伴DyNAbind的片段DEL技术可在单个试管中提供完整的筛选文库,使您的药物发现过程变得更快、更有效、更经济。我们降低了对DyNAbind DEL技术的使用门槛,可提供:
- 现成且价格门槛低的DEL技术
- 动态片段库提供了革命性的DEL筛选方法
- 每种片段成分的高级质控,最大程度地提高数据可靠性和比中验证率
- 文库设计中使用的三分法则可确保化合物处于有利的片段空间中,并具有良好的配体效率和充足的优化空间
- 在请求服务提供商之前能够在内部执行和验证初始DEL筛选
- 充分多样性的文库,几乎可筛选任何可成药靶标
涵盖1000 万种化合物的 DNA 编码文库 (DEL)
我们的合作伙伴 DyNAbind 的这一 DNA 编码文库包含一个包含 1000 万个小分子化合物,各自标有 DNA 条形码接头。此 DEL 文库优势:
- 涵盖1000 万种化合物的,实惠商用 DEL
- 适于单个微量离心管
- 使用此试剂盒不需要复杂的机器人技术
- 通过结合、洗涤、PCR 和二代测序进行快速检测
- 可在我们的门户网站上免费分析
- 显示 50 次比中或最多 60 次重叠的结构,无需额外付费
- 标签许可证允许在研发或制造中免费使用比中结果
化学探针和工具
探针合成砌块:自行设计探针
通过我们精选的反应性基团、支架、交联剂和标签,您可以设计具有以下功能的探针:
- 靶标连接
- 富集
- 荧光
- 生物正交化学
基于靶标的探针:选择性和特征化
选择对某个靶标或蛋白质子集具有高特异性的探针,以深入了解生物学过程、蛋白质活性和定位以及细胞信号传导网络。
生物正交报告标签:确保研究无干扰成分
将含有炔、叠氮化物或四嗪手柄的探针与生物正交兼容的荧光或生物素化标签进行配对
Baseclick EdU细胞增殖监测试剂盒:快速定量细胞生长
检测细胞增殖,尤其适合体内EdU核苷实验:
- 对动物无毒
- 可直接掺入正在复制的DNA
- 包含一个炔烃手柄,可使用叠氮化物荧光探针进行点击化学标记
Boger丝氨酸水解酶抑制剂:一种不可逆结合
从Dale Boger实验室获得对丝氨酸水解酶家族具有广谱抑制作用的分子库。通过在胺位点连接官能团,将化合物调节至所需的反应性和选择性,并开发出针对丝氨酸水解酶特定亚类的抑制剂。
群体感应调节剂:干扰细菌信号转导
群体感应是许多常见细菌使用的一种化学通讯机制。Helen Blackwell实验室开发的新型群体感应调节剂是目前所报道的针对革兰氏阴性菌的一些最有效的抑制剂和活化剂。
生物偶联
交联剂:满足各种生物学需求的多种交联剂
我们可提供长度、溶解度和官能团反应性不同的交联剂。
- 常见的生物偶联交联剂包括用于胺类的NHS酯或用于巯基的马来酰亚胺
- 使用APN反应性改良硫醇偶联
- 使用磺基-NHS酯和聚乙二醇化连接基增强溶解性
- 另可提供可切割交联剂选择
我们还可提供用于点击化学反应性的交联剂。
- 用于铜点击化学的叠氮化物和炔烃交联剂
- 用于无铜点击化学的二苯并环辛炔(DBCO)、叠氮化物、四嗪或反式环辛炔
酰基三氟硼酸钾(KAT):生物偶联新方法
作为一类独特的功能基团,KATS可以:
- 提供蛋白质偶联和水凝胶形成的创新方法
- 在水性条件下进行快速化学选择性酰胺形成反应,无需活化剂或保护基
后期偶联:生物活性小分子的天然化学标记
我们提供Baran Diversinate交联剂,一端具有金属亚磺酸盐以直接连接至原本呈惰性的CH-键,另一端具有叠氮化物以连接至炔烃。我们提供多种炔和应变炔交联剂,可用于与叠氮化物交联剂的连接。