产品名称
N3-PEG3500-NHS, average Mn 3,500
表单
solid
分子量
average Mn 3,500
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: amine reactive
聚合物结构设计
shape: linear
functionality: heterobifunctional
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
叠氮化物PEG NHS酯。叠氮基可通过氢解被还原为胺;用于与炔烃反应的点击化学PEG试剂。
应用
应用可能包括:生物偶联、药物递送、PEG 水凝胶、交联剂和表面功能化
法律信息
JenKem Technology 产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3