About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H17NO4
CAS号:
分子量:
263.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
99%
表单
powder
mp
72-74 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC(CN1C(=O)c2ccccc2C1=O)OCC
InChI
1S/C14H17NO4/c1-3-18-12(19-4-2)9-15-13(16)10-7-5-6-8-11(10)14(15)17/h5-8,12H,3-4,9H2,1-2H3
InChI key
GEFXJJJQUSEHLV-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3