About This Item
线性分子式:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
CAS号:
分子量:
371.14
Beilstein:
5324661
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
推荐产品
方案
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
替代产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3