产品名称
磷酸酶底物, powder
质量水平
表单
powder
溶解性
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
硝基蓝四唑(NBT)可与碱性磷酸酶底物5-溴-4-氯-3-吲哚基磷酸盐(BCIP)一起用于蛋白印迹和免疫组织染色程序。这些底物系统产生不溶的NBT二甲终产物,其颜色为蓝至紫色,可以通过视觉观察到。
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
实验方案
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)
碱性磷酸酶的酶法测定,二乙醇胺法(EC 3.1.3.1)