Merck
D28000
Sigma-Aldrich
二甲基亚硝基苯磺酰胺®
99%
别名:
N-亚硝基-N-甲基-对甲苯磺酰胺, N-亚硝基-对甲苯磺基甲酰胺, N-甲基-N-(对甲苯磺酰)亚硝酰胺, N-甲基-N-亚硝基-对甲苯磺酰胺, 对甲苯磺酰甲基亚硝胺, 重氮甲烷前体
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4SO2N(CH3)NO
CAS号:
分子量:
214.24
Beilstein:
2214345
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99%
表单
solid
mp
61-62 °C (lit.)
SMILES字符串
CN(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3
InChI key
FFKZOUIEAHOBHW-UHFFFAOYSA-N
应用
亚硝基化剂,用于过渡金属络合物、胺、和负碳离子,以及重氮甲烷前体。
储存及稳定性
警告:这些产品适用爆炸物法(Explosives Act),必须低温运输。将会加收额外运费。
法律信息
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1233-1233 (1993)
Journal of Chromatographic Science, 29, 8-8 (1991)
Organometallics, 12, 1029-1029 (1993)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 29-29 (1993)
Lalit K Golani et al.
Journal of medicinal chemistry, 59(17), 7856-7876 (2016-07-28)
Targeted antifolates with heteroatom replacements of the carbon vicinal to the phenyl ring in 1 by N (4), O (8), or S (9), or with N-substituted formyl (5), acetyl (6), or trifluoroacetyl (7) moieties, were synthesized and tested for selective