Merck
M67400
Sigma-Aldrich
4-甲基-1-戊烯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1731096
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽壓力
4.45 psi ( 20 °C)
化驗
98%
自燃溫度
572 °F
折射率
n20/D 1.382 (lit.)
bp
53-54 °C (lit.)
密度
0.665 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)CC=C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
InChI 密鑰
WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-23.8 °F
閃點(°C)
-31 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Esther Marco et al.
Journal of chromatography. A, 1410, 51-59 (2015-08-06)
A method for the rapid analysis of volatile organic compounds (VOCs) in smoke from tobacco and electronic cigarettes and in exhaled breath of users of these smoking systems has been developed. Both disposable and rechargeable e-cigarettes were considered. Smoke or