Merck
111406
Sigma-Aldrich
乙烯基环己烷
97%
别名:
环己基乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11CH=CH2
CAS号:
分子量:
110.20
Beilstein:
1304663
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
折射率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=CC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2,8H,1,3-7H2
InChI 密鑰
LDLDYFCCDKENPD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
69.8 °F - closed cup
閃點(°C)
21 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)