Merck
533882
Sigma-Aldrich
4-甲基-1-戊炔
98%
别名:
异丁基乙炔
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH≡CCH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
82.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
98%
品質等級
化驗
98%
折射率
n20/D 1.393 (lit.)
bp
61-62 °C (lit.)
密度
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)CC#C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h1,6H,5H2,2-3H3
InChI 密鑰
OXRWICUICBZVAE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
24.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-4.44 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)