蒸汽壓力
412 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
97%
形狀
liquid
自燃溫度
680 °F
折射率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
mp
−158 °C (lit.)
密度
0.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)C(C)=C
InChI
1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h6H,1H2,2-4H3
InChI 密鑰
OWWIWYDDISJUMY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
研究了在 NO 存在下,2,3-二甲基-1-丁烯与 OH 自由基的气相反应。
應用
2,3-二甲基丁烯已被用于研究橡胶的硫化机理 。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-0.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-18 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
Products of the Gas-Phase Reactions of a Series of 1-Alkenes and 1-Methylcyclohexene with the OH Radical in the Presence of NO.
Environmental science & technology, 29(6), 1674-1680 (1995-06-01)
Sulfur Vulcanization of Simple Model Olefins Part III: Vulcanization of 2, 3-Dimethyl-2-Butene in the Presence of Different Metal Complexes.
Rubber Chemistry and Technology, 67(2), 263-279 (1994)