产品名称
N3-PEG-NH2, TFA Salt, average Mn 5,000
表单
solid
分子量
average Mn 5,000
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: carboxyl reactive
聚合物结构设计
shape: linear
functionality: heterobifunctional
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Azide PEG Amine. The Azide group may be reduced to amine by hydrogenolysis; Click PEG reagent for reaction with alkynes.
应用
应用可能包括:生物偶联、药物递送、PEG 水凝胶、交联剂和表面功能化
法律信息
JenKem Technology 产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3