Merck
767565
Sigma-Aldrich
聚(乙二醇)甲醚胺
average Mn 500
别名:
PEG NH2, mPEG 胺, mPEG-NH2, 甲氧基 PEG 胺, 甲氧基聚乙二醇胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
分子量
PEG average Mn 450 (n~10)
average Mn 500
反應適用性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω-end
amine
α-end
methoxy
聚合物結構
shape: linear
functionality: monofunctional
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
應用
用于连接和偶联反应的胺官能化的 PEG。
用于连接和偶联反应的胺官能化的 PEG。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.